Learn More
4-Cyanostyrol, Stabilisiert 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510452
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3435-51-6
C9H7N
129.16
MFCD00080445
SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
76967
4-Ethenylbenzonitril
C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3435-51-6
C9H7N
129.16
MFCD00080445
SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
76967
4-Ethenylbenzonitril
C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Cyanostyrene
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 56.0°C to 58.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5765 to 1.5785
Menge 2.5 g
Synonym 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.05% tert.butylcatechol
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig