Learn More
4-Cyclohexylbenzensulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-4228564
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
56354-57-5
C12H15ClO2S
258.76
MFCD00625713
CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
4339442
4-Cyclohexylbenzol-1-sulfonylchlorid
ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
56354-57-5
C12H15ClO2S
258.76
MFCD00625713
CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
4339442
4-Cyclohexylbenzol-1-sulfonylchlorid
ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Chemischer Name oder Material 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.2°C to 55.7°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 258.77
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.