Learn More
4-Diethylaminosalicylaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342557
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342557 5 g 5 Gramm
11352557 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11659.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17754-90-4 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
4-Diethylaminosalicylaldehyde is used in the synthesis of Schiff-base ligand by monocondensation with diaminomaleonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Diethylaminosalicylaldehyd wird bei der Synthese von Schiffschen Basen-Liganden durch Monkondensation mit Diaminomaleonitril verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Es ist luftempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17754-90-4
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.246
MDL-Nummer MFCD00003326
InChI-Schlüssel XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino salicylaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde, 4-diethylaminosalicylaldehyde, 4-n,n-diethylamino salicylaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy, p-diethylamino salicylaldehyde, unii-ou5nfu4681, 2-hydroxy-4-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylaminosalicylic aldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 87293
IUPAC-Name 4-(Diethylamino)-2-Hydroxybenzaldehyd
SMILES CCN(CC)C1=CC(=C(C=C1)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Diethylaminosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Menge 5 g
Beilstein 2212234
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 99%