Learn More
4-(Difluormethoxy)-2-Fluorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7030822
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1017779-49-5
C8H4F3NO
187.121
MFCD09832366
OERIHGQAGTVWPN-UHFFFAOYSA-N
4-difluoromethoxy-2-fluorobenzonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluoro-benzonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzonitrile, jrd
20111957
4-(difluormethoxy)-2-Fluorbenzonitril
C1=CC(=C(C=C1OC(F)F)F)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1017779-49-5
C8H4F3NO
187.121
MFCD09832366
OERIHGQAGTVWPN-UHFFFAOYSA-N
4-difluoromethoxy-2-fluorobenzonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluoro-benzonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzonitrile, jrd
20111957
4-(difluormethoxy)-2-Fluorbenzonitril
C1=CC(=C(C=C1OC(F)F)F)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 187.12
Reinheit (%) 97%