Learn More
4-(Difluormethoxy)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771176
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
22236-10-8
C7H7F2NO
159.13
MFCD00085005
NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
4-difluoromethoxy aniline, 4-difluoromethoxy-phenylamine, p-difluoromethoxyaniline, 4-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 4-difluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 4-difluoromethoxy, 4-difluoromethoxy phenylamine, 4-difluormethoxy anilin, pubchem8467
737363
4-(difluormethoxy)anilin
C1=CC(=CC=C1N)OC(F)F
22236-10-8
C7H7F2NO
159.13
MFCD00085005
NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
4-difluoromethoxy aniline, 4-difluoromethoxy-phenylamine, p-difluoromethoxyaniline, 4-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 4-difluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 4-difluoromethoxy, 4-difluoromethoxy phenylamine, 4-difluormethoxy anilin, pubchem8467
737363
4-(difluormethoxy)anilin
C1=CC(=CC=C1N)OC(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Difluoromethoxy)aniline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2860g/mL
Siedepunkt 231.0°C
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CHF2OC6H4NH2
Menge 5 g
Relative Dichte 1.286
Formelmasse 159.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Difluoromethoxy)aniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.