Learn More
4-(Difluoromethoxy)phenylisocyanat, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4089992
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
58417-15-5
C8H5F2NO2
185.13
MFCD00673056
XLUSNOUGZQJPRN-UHFFFAOYSA-N
4-difluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-difluoromethoxy-4-isocyanatobenzene, 4-difluoromethoxy benzenisocyanate, acmc-1b0ih, 4-difluoromethoxyphenyl isocyanate, 4-difluoromethoxy-phenyl isocyanate, 4-difluoromethoxy phenyl isosyanate, 1-difluoromethoxy-4-isocyanato-benzene, 4-difluoromethoxy phenylisocyanate, benzene,1-difluoromethoxy-4-isocyanato
2733371
1-(difluoromethoxy)-4-isocyanatobenzene
FC(F)OC1=CC=C(C=C1)N=C=O
58417-15-5
C8H5F2NO2
185.13
MFCD00673056
XLUSNOUGZQJPRN-UHFFFAOYSA-N
4-difluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-difluoromethoxy-4-isocyanatobenzene, 4-difluoromethoxy benzenisocyanate, acmc-1b0ih, 4-difluoromethoxyphenyl isocyanate, 4-difluoromethoxy-phenyl isocyanate, 4-difluoromethoxy phenyl isosyanate, 1-difluoromethoxy-4-isocyanato-benzene, 4-difluoromethoxy phenylisocyanate, benzene,1-difluoromethoxy-4-isocyanato
2733371
1-(difluoromethoxy)-4-isocyanatobenzene
FC(F)OC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Chemischer Name oder Material 4-(Difluoromethoxy)phenyl isocyanate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.3230g/mL
Siedepunkt 209.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2CHOC6H4NCO
Brechungsindex 1.4940 to 1.4960
Menge 500 mg
Relative Dichte 1.323
Formelmasse 185.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Difluoromethoxy)phenyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.