Learn More
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089491
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10089491 1 g 1 Gramm
10394912 10 g 10 Gramm
10168754 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10089491 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB04845DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-33-5
Summenformel C8H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.20
MDL-Nummer MFCD00085137
InChI-Schlüssel VDXHJWMLYFVGDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799572
IUPAC-Name 4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidin
SMILES COC(OC)C1=CC=NC(C)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-dimethoxymethyl-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4-carboxaldehyde dimethylacetal, 4-dimethoxymethyl-2-methyl-pyrimidine, acmc-20a0b8, dimethoxy 2-methylpyrimidin-4-yl methane, pyrimidine,4-dimethoxymethyl-2-methyl, pyrimidine, 4-dimethoxymethyl-2-methyl
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 97%