Learn More
4'-Dimethylamino-7,8-Dihydroxyflavon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone |
| CAS | 1205548-04-4 |
| Summenformel | C17H15NO4 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 4’-DMA-7,8-DHF |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H15NO4/c1-18(2)11-5-3-10(4-6-11)15-9-14(20)12-7-8-13(19)16(21)17(12)22-15/h3-9,19,21H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3)O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 297.31 |
| Formelmasse | 297.1001 |