Learn More
4(Dimethylamino)antipyrin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479417
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479417 250 g 250 Gramm
11469417 50 g 50 Gramm
11459417 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11479417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21436.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 58-15-1 | C13H17N3O | 231.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-15-1
Summenformel C13H17N3O
Molekulargewicht (g/mol) 231.30
MDL-Nummer MFCD00003142
InChI-Schlüssel RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone
PubChem CID 6009
ChEBI CHEBI:160246
IUPAC-Name 4-(Dimethylamino)-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMILES CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamino)antipyrine
Schmelzpunkt 105°C to 109°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,474
Formelmasse 231.3
Reinheit (%) ≥98%