Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyd, AR-zerifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072988
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
100-10-7
C9H11NO
149.19
MFCD00003381
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
7479
4-(Dimethylamin)Benzaldehyde
CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
100-10-7
C9H11NO
149.19
MFCD00003381
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
7479
4-(Dimethylamin)Benzaldehyde
CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Schmelzpunkt 70°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 176°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 25 g
Formelmasse 149.19g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /