Learn More
4-Dimethylaminobutyrinsäurehydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023251
32.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69954-66-1
C6H14ClNO2
167.633
MFCD00012613
RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
4-dimethylamino butanoic acid hydrochloride, 4-dimethylaminobutyric acid hydrochloride, 4-dimethylamino butyric acid hydrochloride, butanoic acid, 4-dimethylamino-, hydrochloride, 4-dimethylamino butanoic acid hcl, 4-dimethylamino butyric acid hcl salt, 4-dimethylamino-butyric acid hydrochloride, 4-dimethylamino-butyric acid hydrochloride salt
12691640
4-(Dimethylamino)butansäure; Hydrochlorid
CN(C)CCCC(=O)O.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69954-66-1
C6H14ClNO2
167.633
MFCD00012613
RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
4-dimethylamino butanoic acid hydrochloride, 4-dimethylaminobutyric acid hydrochloride, 4-dimethylamino butyric acid hydrochloride, butanoic acid, 4-dimethylamino-, hydrochloride, 4-dimethylamino butanoic acid hcl, 4-dimethylamino butyric acid hcl salt, 4-dimethylamino-butyric acid hydrochloride, 4-dimethylamino-butyric acid hydrochloride salt
12691640
4-(Dimethylamino)butansäure; Hydrochlorid
CN(C)CCCC(=O)O.Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Dimethylaminobutyrinsäure-Hydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Wasser und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminobutyric acid hydrochloride
Schmelzpunkt 153°C to 155°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 167.64
Reinheit (%) 98%