Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Epianhydrotetracyclin-Hydrochlorid, 97 %, 'als Sekundärstandard verwendbar'
Catalog Number p-125159
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
4465-65-0
C22H22N2O7·HCl
462.89
MFCD00151455
SPFAOPCHYIJPHJ-MOMXNFOMSA-N
4-epianhydrotetracycline hydrochloride, unii-06y7hm8dba, 06y7hm8dba, 4-epi-anhydrotetracycline hydrochloride, 4-epi-ahydrochloride, 4-epianhydrotetracycline hcl, epianhydrotetracycline hydrochloride, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
54682545
(4R,4aS,12aR)-4-(Dimethylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
CC1=C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C.Cl
4465-65-0
C22H22N2O7·HCl
462.89
MFCD00151455
SPFAOPCHYIJPHJ-MOMXNFOMSA-N
4-epianhydrotetracycline hydrochloride, unii-06y7hm8dba, 06y7hm8dba, 4-epi-anhydrotetracycline hydrochloride, 4-epi-ahydrochloride, 4-epianhydrotetracycline hcl, epianhydrotetracycline hydrochloride, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
54682545
(4R,4aS,12aR)-4-(Dimethylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
CC1=C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C.Cl
4-Epianhydrotetracyclin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 4465-65-0) ist ein Antibiotikumderivat von Tetracyclin.Es ist ein wichtiger Standard für die Überwachung der Stabilität und Toxizität von Tetracyclin in Laborstudien.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • 4-Epianhydrotetracyclin-Hydrochlorid ist ein sekundäres Abbauprodukt, das durch Epimerisierung von Tetracyclin und Dehydrierung zum Aromatisieren des B-Rings an der C6-Stelle gebildet wird.
  • Je nach System ist die Toxizität um das 250-fache höher als bei Tetracyclin oder Doxycyclin.
Anwendungen
  • 4-Epianhydrotetracyclin Hydrochlorid ist für E. coli weniger toxisch und eignet sich daher für Vektoren oder Systeme, die auf Elementen des (Tn10) Etet-Operon von E. coli ausgelegt sind.
  • Diese Verbindung wird auch in der Veterinärmedizin und als Sekundärstandard für die Anwendung in der Qualitätskontrolle in pharmazeutischen Labors verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Epianhydrotetracycline hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 220.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (as is,calculated)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Spezifische Drehung − 279.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.9g/L. Other solubilities: 25g/L methanol
Formelmasse 462.89
Reinheit (%) ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Epianhydrotetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.