Learn More
4-Ethoxy-2-isopropyl-6-methylpyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Ethoxy-2-isopropyl-6-methylpyrimidine |
| CAS | 72799-31-6 |
| Summenformel | C10 H16 N2 O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Pyrimidine, 4-ethoxy-6-methyl-2-(1-methylethyl)-, Pyrimidine, 4-ethoxy-2-isopropyl-6-methyl- (6CI), 4-Ethoxy-6-methyl-2-(1-methylethyl)pyrimidine, 4-Ethoxy-2-isopropyl-6-methylpyrimidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16N2O/c1-5-13-9-6-8(4)11-10(12-9)7(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOc1cc(C)nc(n1)C(C)C |
| IUPAC-Name | 4-Ethoxy-6-methyl-2-Propan-2-ylpyrimidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.25 |
| Formelmasse | 180.1263 |