Learn More
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495417
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495417 1 g 1 Gramm
15405427 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32671.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 883536-06-9
Summenformel C9H8F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.16
MDL-Nummer MFCD06247325
InChI-Schlüssel IOKIEIKNSQIONF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-4-ethoxybenzaldehyde, 4-ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde, jrd
PubChem CID 46737602
IUPAC-Name 4-ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde
SMILES CCOC1=C(F)C=C(C=O)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 27°C to 29°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 186.16
Reinheit (%) 97%