Learn More
4'-Ethoxyacetanilid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081289
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62-44-2
C10H13NO2
179.219
MFCD00009094
CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
4754
CHEBI:8050
N-(4-ethoxyphenyl)acetamid
CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62-44-2
C10H13NO2
179.219
MFCD00009094
CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
4754
CHEBI:8050
N-(4-ethoxyphenyl)acetamid
CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4'-Ethoxyacetanilide
Schmelzpunkt 134°C to 136°C
Menge 100 g
Beilstein 1869238
Merck Index 14,7204
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 97%