Learn More
4-Ethoxybenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228641
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
16331-46-7
C9H9ClO2
184.62
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
4-ethoxybenzoylchloride, p-ethoxybenzoyl chloride, p-ethoxy benzoyl chloride, 4-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-ethoxy, pubchem10868, acmc-209dpj, 4-ethyloxybenzoyl chloride, para-ethoxybenzoyl chloride, ksc493i8n
140059
4-Ethoxybenzoylchlorid
CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
16331-46-7
C9H9ClO2
184.62
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
4-ethoxybenzoylchloride, p-ethoxybenzoyl chloride, p-ethoxy benzoyl chloride, 4-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-ethoxy, pubchem10868, acmc-209dpj, 4-ethyloxybenzoyl chloride, para-ethoxybenzoyl chloride, ksc493i8n
140059
4-Ethoxybenzoylchlorid
CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxybenzoyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos nach gelb oder weiß nach gelb
Siedepunkt 128°C to 130°C (6.0 Torr)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig oder LMS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethoxybenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P232-Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.