Learn More
4-Ethoxyphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045657
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
32459-62-4
C9H9NO2
163.18
MFCD00013877
FMYVTFRADSNGDN-UHFFFAOYSA-N
4-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-4-isocyanato, 4-ethoxyphenylisocyanate, 4-isocyanatophenetole, isocyanic acid 4-ethoxyphenyl ester, p-ethoxy phenyl isocyanate, 4-ethoxybenzenisocyanate, pubchem3178, p-athoxyphenylisocyanat, acmc-1afep
122887
1-Ethoxy-4-isocyanatobenzol
CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
32459-62-4
C9H9NO2
163.18
MFCD00013877
FMYVTFRADSNGDN-UHFFFAOYSA-N
4-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-4-isocyanato, 4-ethoxyphenylisocyanate, 4-isocyanatophenetole, isocyanic acid 4-ethoxyphenyl ester, p-ethoxy phenyl isocyanate, 4-ethoxybenzenisocyanate, pubchem3178, p-athoxyphenylisocyanat, acmc-1afep
122887
1-Ethoxy-4-isocyanatobenzol
CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxyphenyl isocyanate
Dichte 1.11
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt 105°C (221°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 742647
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 97%