missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Ethyl-2-Methoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021768
38.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2785-89-9
C9H12O2
152.19
MFCD00038714
CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
62465
4-Ethyl-2-methoxyphenol
CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2785-89-9
C9H12O2
152.19
MFCD00038714
CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
62465
4-Ethyl-2-methoxyphenol
CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Schmelzpunkt 15°C
Dichte 1.064
Siedepunkt 230°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Brechungsindex 1.528
Menge 5 g
Beilstein 2045329
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'