Learn More
4-Ethyloctansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435856
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435856 2.5 g 2.50 Gramm
11445856 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22220.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16493-80-4 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
Five sulfur-containing flavor compounds were synthesized by the reaction of 4-ethyloctanoyl chloride with sulfur-containing alcohols or mercaptans. 4-ethyloctanoic acid is identified from flue-cured Virginia tobacco. Mainly used as daily flavor,food flavor,industrial flavor, nutrient, stabilizers, surfactants and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fünf schwefelhaltige Aromaverbindungen wurden durch die Reaktion von 4-Ethyloctanylchlorid mit schwefelhaltigen Alkoholen oder Mercaptanen synthetisiert. 4-Ethyloctansäure wird aus heißluftgetrocknetem Virginia-Tabak identifiziert. Wird hauptsächlich als tägliches Aroma, Lebensmittelaroma, Industriearoma, Nährstoff, Stabilisator, für Tenside und Emulgatoren verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.13 mg/ml). In Hexan löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16493-80-4
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.268
MDL-Nummer MFCD00506494
InChI-Schlüssel PWKJMPFEQOHBAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym octanoic acid, 4-ethyl, 4-ethylcaprylic acid, 4-ethyl octanoic acid, acmc-1bvq5, 4-ethyloctanoicacid, ksc175o1l, 4-ethyloctanoic acid, fg
PubChem CID 61840
IUPAC-Name 4-Ethyloctansäure
SMILES CCCCC(CC)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethyloctanoic acid
Dichte 0.908
Siedepunkt 142°C to 143°C (10 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.439
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water(0.13mg/mL). Soluble in hexane
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 97%