Learn More
4-Ethylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11455407
26.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Ethylphenol eignet sich für die Bestimmung von4-Ethylguaiacol und 4-Ethylphenol im Aroma von Rotwein mit Hilfe der Headspace-Festphasen-Mikroextraktionsmethode. Es ist ein chemisches Reagenz, das bei der Synthese von 5-HT1A Rezeptor verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Schmelzpunkt 40°C to 45°C
Dichte 1.011
Siedepunkt 218°C to 219°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Summenformel C8H10O
Brechungsindex 1.533
MDL-Nummer MFCD00002393
Menge 250 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 1363317
Synonym p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (4.9g/L) at 25°C
InChI-Schlüssel HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)O
IUPAC-Name 4-Ethylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 122.167
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%