Learn More
(4-Ethylphenyl)essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4-Ethylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 14387-10-1 |
| Summenformel | C10H12O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-(4-Ethylphenyl)acetic Acid, 4-Ethylphenylacetic Acid, p-Ethylphenylacetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(C=C1)CC |
| IUPAC-Name | 2-(4-ethylphenyl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.2 |
| Formelmasse | 164.08 |