Learn More
(4-Ethylphenyl)essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30386641
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386641 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30386641 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE925820100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (4-Ethylphenyl)acetic Acid
CAS 14387-10-1
Summenformel C10H12O2
Menge 100 mg
Synonym 2-(4-Ethylphenyl)acetic Acid, 4-Ethylphenylacetic Acid, p-Ethylphenylacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C=C1)CC
IUPAC-Name 2-(4-ethylphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Formelmasse 164.08