Learn More
4-Ethylphenyltrans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)benzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402686
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402686 1 g 1 Gramm
15412686 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56418.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91223-44-8
Summenformel C26H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 378.556
MDL-Nummer MFCD16879074
InChI-Schlüssel WLPXTIALVPOMAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenyl 4-trans-4-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethylphenyl 4-4-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethylphenyl trans-4-4-n-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethylphenyl 4-1s,4r-4-pentylcyclohexyl benzoate
PubChem CID 23334599
IUPAC-Name (4-Ethylphenyl) 4-(4-pentylcyclohexyl)benzoat
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC3=CC=C(C=C3)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylphenyl trans-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzoate
Menge 1 g
Formelmasse 378.55
Reinheit (%) 99%