Learn More
4-Ethylphenyltrans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)benzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Ethylphenyl trans-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzoate |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 378.55 |
| Reinheit (%) | 99% |