Learn More
4-Ethylphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045471
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
51632-28-1
C10H11N
145.21
MFCD00040893
NCPKDFDQDZMXCO-UHFFFAOYSA-N
4-ethylphenylacetonitrile, 2-4-ethylphenyl acetonitrile, 4-ethylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-ethyl, 2-4-ethylphenyl ethanenitrile, 4-ethylbenzylcyanide, p-ethylphenylacetonitrile, acmc-1ao1h
142867
2-(4-ethylphenyl)acetonitrile
CCC1=CC=C(CC#N)C=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
51632-28-1
C10H11N
145.21
MFCD00040893
NCPKDFDQDZMXCO-UHFFFAOYSA-N
4-ethylphenylacetonitrile, 2-4-ethylphenyl acetonitrile, 4-ethylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-ethyl, 2-4-ethylphenyl ethanenitrile, 4-ethylbenzylcyanide, p-ethylphenylacetonitrile, acmc-1ao1h
142867
2-(4-ethylphenyl)acetonitrile
CCC1=CC=C(CC#N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Ethylphenylacetonitrile
Dichte 0.97
Siedepunkt 110°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.5164
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2613187
Formelmasse 145.21
Reinheit (%) 97%