Learn More
4-(Ethylsulfonyl)Benzenboronsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047163
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
352530-24-6
C8H11BO4S
214.042
MFCD02093076
CVBNDDGEVPNUNA-UHFFFAOYSA-N
4-ethylsulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-ethanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-ethanesulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonylphenyl boronic acid, 4-ethylsulphonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl, 4-ethanesulfonyl phenyl boranediol, 4-ethanesulphonyl benzeneboronic acid
2773420
(4-ethylsulfonylphenyl)boronsäure
B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC)(O)O
352530-24-6
C8H11BO4S
214.042
MFCD02093076
CVBNDDGEVPNUNA-UHFFFAOYSA-N
4-ethylsulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-ethanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-ethanesulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonylphenyl boronic acid, 4-ethylsulphonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl, 4-ethanesulfonyl phenyl boranediol, 4-ethanesulphonyl benzeneboronic acid
2773420
(4-ethylsulfonylphenyl)boronsäure
B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC)(O)O
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Ethylsulfonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 214.05
Reinheit (%) ≥98%