Learn More
4-Ethylthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027949
18.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4946-13-8
C8H9S
137.22
MFCD00040229
WWQQPHUHTAZWDH-UHFFFAOYSA-M
4-ethylthiophenol, 4-ethyl thiophenol, 4-ethylbenzene-1-thiol, benzenethiol, 4-ethyl, p-ethylphenylmercaptan, p-ethylthiophenol, pubchem6813, p-ethylphenyl mercaptan, acmc-209kg5
2758914
(4-ethylphenyl)sulfanide
CCC1=CC=C([S-])C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4946-13-8
C8H9S
137.22
MFCD00040229
WWQQPHUHTAZWDH-UHFFFAOYSA-M
4-ethylthiophenol, 4-ethyl thiophenol, 4-ethylbenzene-1-thiol, benzenethiol, 4-ethyl, p-ethylphenylmercaptan, p-ethylthiophenol, pubchem6813, p-ethylphenyl mercaptan, acmc-209kg5
2758914
(4-ethylphenyl)sulfanide
CCC1=CC=C([S-])C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Ethylthiophenol
Siedepunkt 119°C to 120°C (30 mmHg)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.5645
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1905734
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 97%