Learn More
4-Ethinylbenzolboronsäurepinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428197
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428197 1 g 1 Gramm
15438197 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51745.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1034287-04-1 | C14H17BO2 | 228.098 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1034287-04-1
Summenformel C14H17BO2
Molekulargewicht (g/mol) 228.098
MDL-Nummer MFCD16294504
InChI-Schlüssel LOVNTFMVZVIASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-ethynylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4-ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb205, 4-ethynylphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 57415690
IUPAC-Name 2-(4-Ethynylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 228.1
Reinheit (%) 95%