missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluor-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7039872
73.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
699-99-0
C9H7FO
150.152
MFCD00797829
HOMSJDBZHCPYHY-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-1-indanone, 4-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-fluoro-indan-1-one, 4-fluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one, 4-fluoro-2,3-dihydro, 4-fluoro-2,3-dihydro-1-indenone, 4-fluoroindane-1-one, acmc-20a8cy, 4-fluoranyl-2,3-dihydroinden-1-one
12174986
4-Fluor-2,3-Dihydroinden-1-on
C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
699-99-0
C9H7FO
150.152
MFCD00797829
HOMSJDBZHCPYHY-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-1-indanone, 4-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-fluoro-indan-1-one, 4-fluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one, 4-fluoro-2,3-dihydro, 4-fluoro-2,3-dihydro-1-indenone, 4-fluoroindane-1-one, acmc-20a8cy, 4-fluoranyl-2,3-dihydroinden-1-one
12174986
4-Fluor-2,3-Dihydroinden-1-on
C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)F

It is used in medicine and as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. 

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird in der Medizin und als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. 

Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Chloroform

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-1-indanone
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and chloroform
Formelmasse 150.15
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'