Learn More
4-Fluor-2,6-dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451517
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451517 1 g 1 Gramm
11461517 5 g 5 Gramm
11471517 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24965.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 392-70-1 | C8H10FN | 139.173 g/mol
4-Fluoro-2,6-dimethylaniline is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluor-2,6-dimethylanilin wird als Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392-70-1
Summenformel C8H10FN
Molekulargewicht (g/mol) 139.173
MDL-Nummer MFCD03792669
InChI-Schlüssel MPNDLCBMLBACDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2,6-dimethylphenylamine, 2,6-dimethyl-4-fluoroaniline, acmc-20amil, pubchem4426, 4-fluoro-2,6-dimethyl-aniline, 4-fluoranyl-2,6-dimethyl-aniline, benzenamine,4-fluoro-2,6-dimethyl
PubChem CID 1403908
IUPAC-Name 4-Fluor-2,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline
Menge 1 g
Brechungsindex 1.5345
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 98%