Learn More
4-Fluor-2-Methoxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029188
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
191014-55-8
C8H6FNO
151.14
MFCD04116335
HGBKZVIQHCUHRI-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy, 2-methoxy-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-9ci, 4-fluoro-2-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem4786, acmc-209xzr, ksc494i6t, 4fluoro-2-methoxy-benzonitrile, buttpark 80\07-22
2783329
4-Fluor-2-methoxybenzonitril
COC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
191014-55-8
C8H6FNO
151.14
MFCD04116335
HGBKZVIQHCUHRI-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy, 2-methoxy-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-9ci, 4-fluoro-2-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem4786, acmc-209xzr, ksc494i6t, 4fluoro-2-methoxy-benzonitrile, buttpark 80\07-22
2783329
4-Fluor-2-methoxybenzonitril
COC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 151.14
Reinheit (%) 97%