Learn More
4-Fluor-2-methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081578
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
452-71-1
C7H8FN
125.15
MFCD00007832
KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-fluorotoluene, benzenamine, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methylbenzenamine, 6-amino-3-fluorotoluene, o-toluidine, 4-fluoro, 2-methyl-4-fluoroaniline, 4-fluorotoluidine, 4-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-aminotoluene
67982
4-Fluor-2-methylanilin
CC1=CC(F)=CC=C1N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
452-71-1
C7H8FN
125.15
MFCD00007832
KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-fluorotoluene, benzenamine, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methylbenzenamine, 6-amino-3-fluorotoluene, o-toluidine, 4-fluoro, 2-methyl-4-fluoroaniline, 4-fluorotoluidine, 4-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-aminotoluene
67982
4-Fluor-2-methylanilin
CC1=CC(F)=CC=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylaniline
Siedepunkt 90°C to 92°C (16 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1931798
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 97%