Learn More
4-Fluor-2-Methylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10284864
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
321-21-1
C8H7FO2
154.14
MFCD04115880
KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-o-toluic acid, 2-methyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-methylbenzoicacid, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1327, 2-carboxy-5-fluorotoluene, acmc-209hr6, 4-fluoro-2-methyl benzoicacid, rarechem al be 0506
3860639
4-Fluor-2-methylbenzoesäure
CC1=C(C=CC(=C1)F)C(=O)O
321-21-1
C8H7FO2
154.14
MFCD04115880
KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-o-toluic acid, 2-methyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-methylbenzoicacid, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1327, 2-carboxy-5-fluorotoluene, acmc-209hr6, 4-fluoro-2-methyl benzoicacid, rarechem al be 0506
3860639
4-Fluor-2-methylbenzoesäure
CC1=C(C=CC(=C1)F)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 168.0°C to 172.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(CH3)COOH
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-2-methylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.