Learn More
4-Fluor-2-Methylphenylboronsäure, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C7H8BFO2 |
Menge | 1 g |
Molekulargewicht (g/mol) | 153.947 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.