missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluor-2-nitrobenzolboronsäurepinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7054126
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1288978-82-4
C12H15BFNO4
267.06
MFCD16996295
UEMDKWBOUAQJJU-UHFFFAOYSA-N
71744276
2-(4-Fluor-2-Nitrophenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1288978-82-4
C12H15BFNO4
267.06
MFCD16996295
UEMDKWBOUAQJJU-UHFFFAOYSA-N
71744276
2-(4-Fluor-2-Nitrophenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Synonym 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-fluoro-2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester
Formelmasse 267.06
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'