missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluor-2-(Trifluormethyl)phenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030842
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
130047-19-7
C7H4F4O
180.10
MFCD00061290
RNOVGJWJVRESAA-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 2-trifluoromethyl-4-fluorophenol, 5-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem4146, acmc-1bxww, intermediates-zcf02005, ksc495m8f, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol
518675
4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol
OC1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
130047-19-7
C7H4F4O
180.10
MFCD00061290
RNOVGJWJVRESAA-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 2-trifluoromethyl-4-fluorophenol, 5-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem4146, acmc-1bxww, intermediates-zcf02005, ksc495m8f, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol
518675
4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol
OC1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 180.1
Reinheit (%) 95%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'