Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluor-3-Iodbenzoesäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H33762.03
Weitere Details : CAS : 403-18-9 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466617
  • 169.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
20-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
403-18-9
266.01
IKSOHJRYPQRTLQ-UHFFFAOYSA-N
10361
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)I)F
C7H4FIO2
MFCD03788556
benzoic acid, 4-fluoro-3-iodo, 3-iodo-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-iodo-benzoic acid, pubchem1390, buttpark 122, buttpark 122\01-04
4-Fluor-3-Iodbenzoesäure
Spezifikation
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
173°C to 175°C
403-18-9
MFCD03788556
IKSOHJRYPQRTLQ-UHFFFAOYSA-N
4-Fluor-3-Iodbenzoesäure
10361
97%
Light sensitive
1g
C7H4FIO2
benzoic acid, 4-fluoro-3-iodo, 3-iodo-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-iodo-benzoic acid, pubchem1390, buttpark 122, buttpark 122\01-04
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)I)F
266.01
266.01
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation