Learn More
4-Fluor-3-Methoxybenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7047893
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
243128-37-2
C8H6FNO
151.14
MFCD01569371
FOWHAPVFVBXMBK-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-3-methoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3-methoxy-benzonitrile, 4-fluoro-3-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3501, acmc-209gaq, 5-cyano-2-fluoroanisole, intermediates-zcf02653, ksc494k3r
2737365
4-fluoro-3-methoxybenzonitrile
COC1=C(F)C=CC(=C1)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
243128-37-2
C8H6FNO
151.14
MFCD01569371
FOWHAPVFVBXMBK-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-3-methoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3-methoxy-benzonitrile, 4-fluoro-3-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3501, acmc-209gaq, 5-cyano-2-fluoroanisole, intermediates-zcf02653, ksc494k3r
2737365
4-fluoro-3-methoxybenzonitrile
COC1=C(F)C=CC(=C1)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 108°C to 109°C
Siedepunkt 96°C to 98°C (1.5 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2965042
Formelmasse 151.14
Reinheit (%) ≥98%