missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluor-3-Nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-135409
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
364-76-1
C6H5FN2O2
156.12
MFCD00007833
LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-3-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-3-nitro, aniline, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-aniline, 5-amino-2-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-3-nitro-phenylamine, 3-nitro-4-fluoroanailine, 3-nitro-4-fluoro aniline, 4-fluoro-3-nitro aniline
67768
CHEBI:48642
4-fluoro-3-nitroaniline
NC1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
364-76-1
C6H5FN2O2
156.12
MFCD00007833
LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-3-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-3-nitro, aniline, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-aniline, 5-amino-2-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-3-nitro-phenylamine, 3-nitro-4-fluoroanailine, 3-nitro-4-fluoro aniline, 4-fluoro-3-nitro aniline
67768
CHEBI:48642
4-fluoro-3-nitroaniline
NC1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitroaniline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Farbe Ocker
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(NO2)NH2
Menge 5 g
Beilstein 12, 729
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 156.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-3-nitroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'