Learn More
4-Fluoro-N-Fmoc-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478437
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478437 1 g 1 Gramm
15498437 250 mg 250 Milligramm
15488437 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51972.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 169243-86-1 | C24H20FNO4 | 405.43 g/mol
4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoro-N-Fmoc-L-Phenylalanin-Derivat wurde in Zusammenarbeit mit Yu und Kollegen in Reflexion zu einer Methodik eingeführt, die in der C-H-Aktivierung berichtet wurde. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (DMF).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169243-86-1
Summenformel C24H20FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 405.43
MDL-Nummer MFCD00191197
InChI-Schlüssel IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-fluoro-l-phenylalanine, fmoc-l-4-fluorophenylalanine, fmoc-phe 4-f-oh, fmoc-l-4-fluorophe, fmoc-4-fluoro-l-phe, fmoc-4-fluoro-l-phe-oh, fmoc-l-phe 4-f-oh, fmoc-p-fluoro-phe-oh, l-4-fluoro-phenyl-n-fmoc-alanine, s-n-fmoc-4-fluorophenylalanine
PubChem CID 2734466
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-fluorphenyl)propansäure
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(F)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Menge 1 g
Beilstein 8287377
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dimethylformamide(DMF).
Formelmasse 405.42
Reinheit (%) 95%