missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluoro-N-Fmoc-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7034301
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
169243-86-1
C24H20FNO4
405.43
MFCD00191197
IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
fmoc-4-fluoro-l-phenylalanine, fmoc-l-4-fluorophenylalanine, fmoc-phe 4-f-oh, fmoc-l-4-fluorophe, fmoc-4-fluoro-l-phe, fmoc-4-fluoro-l-phe-oh, fmoc-l-phe 4-f-oh, fmoc-p-fluoro-phe-oh, l-4-fluoro-phenyl-n-fmoc-alanine, s-n-fmoc-4-fluorophenylalanine
2734466
(2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-fluorphenyl)propansäure
OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(F)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
169243-86-1
C24H20FNO4
405.43
MFCD00191197
IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
fmoc-4-fluoro-l-phenylalanine, fmoc-l-4-fluorophenylalanine, fmoc-phe 4-f-oh, fmoc-l-4-fluorophe, fmoc-4-fluoro-l-phe, fmoc-4-fluoro-l-phe-oh, fmoc-l-phe 4-f-oh, fmoc-p-fluoro-phe-oh, l-4-fluoro-phenyl-n-fmoc-alanine, s-n-fmoc-4-fluorophenylalanine
2734466
(2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-fluorphenyl)propansäure
OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(F)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation. It is also used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-Fluoro-N-Fmoc-L-Phenylalanin-Derivat wurde in Zusammenarbeit mit Yu und Kollegen in Reflexion zu einer Methodik eingeführt, die in der C-H-Aktivierung berichtet wurde. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (DMF).

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Menge 250 mg
Beilstein 8287377
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dimethylformamide(DMF).
Formelmasse 405.42
Reinheit (%) 95%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'