Learn More
4-Fluorbenzaldehyd +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-134270
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
459-57-4
C7H5FO
124.11
MFCD00003378
UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
68023
4-Fluorbenzaldehyd
C1=CC(=CC=C1C=O)F
459-57-4
C7H5FO
124.11
MFCD00003378
UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
68023
4-Fluorbenzaldehyd
C1=CC(=CC=C1C=O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzaldehyde
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -10.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 181.0°C (758.0 mmHg)
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CHO
Brechungsindex 1.5195 to 1.5215
Menge 50 mL
Beilstein 07, I, 132
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene and alcohol
Formelmasse 124.11
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.