Learn More
4-Fluorbenzamid-D4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluorobenzamide-D4 |
| CAS | 1100750-65-9 |
| Summenformel | C7H2D4FNO |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6FNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)N)c([2H])c([2H])c1F |
| IUPAC-Name | 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-fluorbenzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.15 |
| Formelmasse | 143.0684 |