Learn More
4-Fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021691
21.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
456-22-4
C7H5FO2
140.113
MFCD00002530
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
9973
CHEBI:20364
4-Fluorbenzoesäure
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
456-22-4
C7H5FO2
140.113
MFCD00002530
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
9973
CHEBI:20364
4-Fluorbenzoesäure
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
4-Fluorobenzoic acid is used as an intermediate for agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorobenzoesäure wird als Zwischenprodukt für Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, heißem Wasser, Methanol und Äther. Sehr schwer löslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 183°C to 187°C
Dichte 1.47
Menge 25 g
Beilstein 1906922
Merck Index 14,4171
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,hot water,methanol,and ether. Very slightly soluble in cold water.
Formelmasse 140.11
Reinheit (%) 98%