missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluorbenzophenon 98 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-134321
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
345-83-5
C13H9FO
200.21
MFCD00000352
OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
67663
(4-fluorophenyl)(phenyl)methanone
FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
345-83-5
C13H9FO
200.21
MFCD00000352
OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
67663
(4-fluorophenyl)(phenyl)methanone
FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43°C to 50°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass bottle
Strukturformel FC6H4COC6H5
Menge 10 g
Beilstein 07, I, 226
Formelmasse 200.21
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'