missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-134329
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
402-44-8
C7H4F4
164.103
MFCD00000399
UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, p-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, p-fluorotrifluoromethylbenzene, p-trifluoromethyl fluorobenzene, 4-flourobenzotrifluoride, a,a,a,4-tetrafluorotoluene, 4-trifluoromethyl fluorobenzene
67873
1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
402-44-8
C7H4F4
164.103
MFCD00000399
UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, p-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, p-fluorotrifluoromethylbenzene, p-trifluoromethyl fluorobenzene, 4-flourobenzotrifluoride, a,a,a,4-tetrafluorotoluene, 4-trifluoromethyl fluorobenzene
67873
1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzotrifluoride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -41.7°C
Farbe Colorless
Dichte 1.2900g/mL
Siedepunkt 102.0°C to 105.0°C
Flammpunkt <1°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glass bottle
Strukturformel FC6H4CF3
Brechungsindex 1.4004 to 1.4024
Menge 5 g
Beilstein 05, III, 680
Formelmasse 164.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzotrifluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'