Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluorbenzoylacetonitril, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61988.06
Weitere Details : CAS : 4640-67-9 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408588
  • 93.90 € / 5 Gramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4640-67-9
163.151
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
2783172
C1=CC(=CC=C1C(=O)CC#N)F
C9H6FNO
MFCD00662062
4-fluorobenzoylacetonitrile, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanenitrile, p-fluorobenzoylacetonitrile, unii-k1ltb8k2dh, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionitrile, k1ltb8k2dh, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionitrile, benzenepropanenitrile, 4-fluoro-beta-oxo, alpha-cyano-4-fluoroacetophenone, acetonitrile, p-fluorobenzoyl
3-(4-Fluorphenyl)-3-Oxopropanenitril
Spezifikation
4-Fluorobenzoylacetonitrile
84°C to 88°C
4640-67-9
MFCD00662062
4-fluorobenzoylacetonitrile, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanenitrile, p-fluorobenzoylacetonitrile, unii-k1ltb8k2dh, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionitrile, k1ltb8k2dh, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionitrile, benzenepropanenitrile, 4-fluoro-beta-oxo, alpha-cyano-4-fluoroacetophenone, acetonitrile, p-fluorobenzoyl
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
3-(4-Fluorphenyl)-3-Oxopropanenitril
2783172
Fest
Weiß bis gelb
5g
C9H6FNO
UN3439
Soluble in dimethylformamide,dimethyl sulfoxide.
C1=CC(=CC=C1C(=O)CC#N)F
163.151
163.15
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation