Learn More
4-Fluorbenzoylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054090
24.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4640-67-9
C9H6FNO
163.15
MFCD00662062
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzoylacetonitrile, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanenitrile, p-fluorobenzoylacetonitrile, unii-k1ltb8k2dh, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionitrile, k1ltb8k2dh, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionitrile, benzenepropanenitrile, 4-fluoro-beta-oxo, alpha-cyano-4-fluoroacetophenone, acetonitrile, p-fluorobenzoyl
2783172
3-(4-Fluorphenyl)-3-Oxopropanenitril
FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4640-67-9
C9H6FNO
163.15
MFCD00662062
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzoylacetonitrile, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanenitrile, p-fluorobenzoylacetonitrile, unii-k1ltb8k2dh, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionitrile, k1ltb8k2dh, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionitrile, benzenepropanenitrile, 4-fluoro-beta-oxo, alpha-cyano-4-fluoroacetophenone, acetonitrile, p-fluorobenzoyl
2783172
3-(4-Fluorphenyl)-3-Oxopropanenitril
FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzoylacetonitrile
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide,dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 163.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest