missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluorbenzoylacetonitril, 97 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-4228665
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4640-67-9
C9H6FNO
163.15
MFCD00662062
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzoylacetonitrile, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanenitrile, p-fluorobenzoylacetonitrile, unii-k1ltb8k2dh, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionitrile, k1ltb8k2dh, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionitrile, benzenepropanenitrile, 4-fluoro-beta-oxo, alpha-cyano-4-fluoroacetophenone, acetonitrile, p-fluorobenzoyl
2783172
3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4640-67-9
C9H6FNO
163.15
MFCD00662062
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzoylacetonitrile, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanenitrile, p-fluorobenzoylacetonitrile, unii-k1ltb8k2dh, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionitrile, k1ltb8k2dh, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionitrile, benzenepropanenitrile, 4-fluoro-beta-oxo, alpha-cyano-4-fluoroacetophenone, acetonitrile, p-fluorobenzoyl
2783172
3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzoylacetonitrile
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86.0°C to 87.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzoylacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'