missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluorbenzylchlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-134366
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
352-11-4
C7H6ClF
144.58
MFCD00000913
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluorotoluene, p-fluorobenzyl chloride, 4-fluorobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-fluoro, 1-chloromethyl-4-fluoro-benzene, alpha-chloro-4-fluorotoluene, ccris 5107, chloro-4-fluorotoluene
9602
1-(chlormethyl)-4-fluorbenzol
C1=CC(=CC=C1CCl)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
352-11-4
C7H6ClF
144.58
MFCD00000913
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluorotoluene, p-fluorobenzyl chloride, 4-fluorobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-fluoro, 1-chloromethyl-4-fluoro-benzene, alpha-chloro-4-fluorotoluene, ccris 5107, chloro-4-fluorotoluene
9602
1-(chlormethyl)-4-fluorbenzol
C1=CC(=CC=C1CCl)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -18°C
Farbe Gelb
Dichte 1.2070g/mL
Siedepunkt 181°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH2Cl
Brechungsindex 1.5120 to 1.514
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.207
Formelmasse 144.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'